Merck
657131
Sigma-Aldrich
ビス(4-ブロモフェニル)アミン
97%
別名:
4,4′-ジブロモジフェニルアミン, N-フェニル-4,4′-ジブロモアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9Br2N
CAS番号:
分子量:
327.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
105-108 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
InChI Key
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657131-BULK:
657131-VAR:
657131-5G:
657131-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)