Merck
660043
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ヨードピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3FIN
CAS番号:
分子量:
222.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
33-37 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Fc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI Key
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660043-10G:4548173368085
660043-1G:
660043-VAR:
660043-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)