Merck
661228
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromopyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
76-80 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI Key
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
縮環した中員環や大員環ヘテロ環を含むインドール系のパラジウム触媒合成に使用します
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661228-1G:
661228-BULK:
661228-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 2404-2404 (2006)