Merck
664022
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-クロロ安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
235.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
153-157 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
664022-5G:
664022-VAR:
664022-25G:
664022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)