Merck
664073
Sigma-Aldrich
S)-(+)-2,3,7,7a-テトラヒドロ-7a-メチル-1H-インデン-1,5(6H)-ジオン
97%
別名:
(+)-5,6,7,8-テトラヒドロ-8-メチルインダン-1,5-ジオン, (+)-7,7a-ジヒドロ-7α, β-メチル-1,5(6H)-インダンジオン, (S)-Hajos-Wiechertケトン, (S)-Hajosケトン, (S)-Hajosジオン, (S)-(+)-Hajos-Parrishジケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
1619112
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
57-64 °C
官能基
ketone
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CCC2=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10-5-4-8(11)6-7(10)2-3-9(10)12/h6H,2-5H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(+)-Hajos-Parrishジケトンは、下記における反応剤として使用できます。
  • ステロイドアルカロイドのコルチスタチンの全合成。
  • Ti(Oi-Pr)4-促進光エノール化Diels-Alder(ディールス・アルダー)反応によるヒドロアントラセノールおよび関連する多環式化合物の立体選択的調製。
  • Cu触媒によるホウ素化および1,2-付加反応を介してアリル1,1-ジボロナート試薬と反応させることによるγ,γ-二置換アリルジボロン化合物の合成。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
664073-1G:
664073-BULK:
664073-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Construction of key building blocks towards the synthesis of cortistatins
Indu S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(13), 2432-2446 (2020)
Cu-Catalyzed Diastereo-and Enantioselective Reactions of γ, γ-Disubstituted Allyldiboron Compounds with Ketones
Zanghi JM and Meek SJ
Angewandte Chemie (International ed. in English), 8(1), 1-10 (2020)
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)