Merck
665096
Sigma-Aldrich
Oxotrichloro[(dimethylsulfide)triphenylphosphine oxide]rhenium(V)
97%
別名:
トリクロロオキソ[チオビス[メタン]](トリフェニルホスフィンオキシド-κO)レニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21Cl3O2PReS
CAS番号:
分子量:
648.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CSC.Cl[Re](Cl)(Cl)=O.O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP.C2H6S.3ClH.O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-2;;;;;/h1-15H;1-2H3;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
InChI Key
GIBDGLAUIKUJJX-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒です。
  • ケトンおよびイミンのエナンチオ選択的還元
  • プロパギルアルコールからα,β-不飽和カルボニル化合物へのマイヤー・シュスター転位
  • 2-デオキシ-αグリコシドの合成
  • りん(III)化合物のチイランによる硫化
一核および二核化合物合成の反応物質
レニウム-環化ソマトスタチン誘導体シリーズの合成の試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665096-1G:
665096-BULK:
665096-250MG:
665096-5G:
665096-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)