Merck
672289
Sigma-Aldrich
2,2-Dibenzyl-1,3-propanediol
≥97.0%
別名:
2,2-Bis(phenylmethyl)-1,3,propanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20O2
CAS番号:
分子量:
256.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
mp
84-88 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
InChI Key
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
672289-1G:
672289-VAR:
672289-BULK:
672289-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)