Merck
677647
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylphosphine borane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H15P · BH3
CAS番号:
分子量:
131.99
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
159-168 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
B.CP(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15P.BH3/c1-6(2,3)7(4)5;/h1-5H3;1H3
InChI Key
MHAGKNYBOOCWIH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
677647-VAR:
677647-250MG:
677647-2G:
677647-BULK:
677647-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)