Merck
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-アミノブタンアミド塩酸塩
97%
別名:
(S)-2-アミノブチルアミド塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
138.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp
259-263 °C
官能基
amide
amine
SMILES記法
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679399-BULK:
679399-1G:
679399-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)