グレード
hydrogen-storage grade
詳細
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
685976-BULK:
685976-VAR:
685976-10G:4548173314105
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。