Merck
685933
Sigma-Aldrich
ランタン-ニッケル合金
greener alternative
hydrogen-storage grade
別名:
LaNi5, ランタンペンタニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaNi5
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
hydrogen-storage grade
品質水準
詳細
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
フォーム
flakes
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ni].[La]
InChI
1S/La.Ni
InChI Key
DOARWPHSJVUWFT-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ランタン-ニッケル合金(LaNi5)は、化学気相成長(CVD)による多層カーボンナノチューブ(MWNT)を合成するための触媒として使用できます。また、水素貯蔵用途にも使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
685933-BULK:
685933-VAR:
685933-10G:4548173314082
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High performance FeTi-3.1 mass% V alloy for on board hydrogen storage solution
Kumar S, et al.
Energy, 75, 520-524 (2014)
Hydrogen storage for carbon nanotubes synthesized by the pyrolysis method using lanthanum nickel alloy as catalyst
Zhang H, et al.
Journal of Applied Physics, 94(10), 6417-6422 (2003)
The electrochemical hydrogen storage of multi-walled carbon nanotubes synthesized by chemical vapor deposition using a lanthanum nickel hydrogen storage alloy as catalyst
Zhang H, et al.
Physica B: Condensed Matter, 352(1-4), 66-72 (2004)
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。