Merck
694967
Sigma-Aldrich
N-(2-アミノエチル)-4-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4SO2NHCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
268.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
111-115 °C
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCCNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3N2O2S/c10-9(11,12)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)14-6-5-13/h1-4,14H,5-6,13H2
InChI Key
HOVKSPHQQLXZON-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide can be used as a ligand to synthesize half-sandwich Rh(III) complex, which is employed as a catalyst for the reduction of NAD+ to NADH by transfer hydrogenation using sodium formate as a hydride source. It is also used to form pentamethylcyclopentadienyl iridium (Cp*Ir)-diamine catalyst for selective transfer hydrogenation of various quinoxalines to synthesize corresponding tetrahydroquinxalines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694967-VAR:
694967-BULK:
694967-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
pH-regulated transfer hydrogenation of quinoxalines with a Cp* Ir-diamine catalyst in aqueous media
Tan J, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6206-6213 (2011)
Joan J Soldevila-Barreda et al.
Journal of inorganic biochemistry, 153, 322-333 (2015-11-26)
Organometallic complexes have the potential to behave as catalytic drugs. We investigate here Rh(III) complexes of general formula [(Cp(x))Rh(N,N')(Cl)], where N,N' is ethylenediamine (en), 2,2'-bipyridine (bpy), 1,10-phenanthroline (phen) or N-(2-aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide (TfEn), and Cp(x) is pentamethylcyclopentadienyl (Cp*), 1-phenyl-2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl (Cp(xPh)) or 1-biphenyl-2,3,4,5-tetramethyl