Merck
704180
Sigma-Aldrich
DL-2,4-ジアミノ酪酸-3,3,4,4-d4二塩酸塩
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
DL-2,4-ジアミノブタン酸-3,3,4,4-d4二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CD2CD2CH(NH2)COOH .2HCl
CAS番号:
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
分子量
195.01 by atom % calculation
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
197 °C (dec.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
InChI Key
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
704180-BULK:
704180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)