Merck
705411
Sigma-Aldrich
4,4''-ジブロモ-p-テルフェニル
別名:
4,4''-ジブロモ-1,1':4',1''-テルフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12Br2
CAS番号:
分子量:
388.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
307-313 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
InChI Key
VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705411-BULK:
705411-1G:
705411-5G:
705411-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)