Merck
708216
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン-1,1-ジカルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O4
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
175-179 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-6(10)8(7(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
708216-BULK:
708216-VAR:
708216-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)