アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.468
密度
0.980 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
InChI Key
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709972-1G:
709972-BULK:
709972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)