Merck
710636
SAFC
(11bR)-4,5-ジヒドロ-3H-ジナフト[2,1-c:1',2'-e]ホスフェピンボラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20BP
分子量:
326.18
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
mp
201-205 °C
SMILES記法
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
InChI Key
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
710636-100MG:
710636-VAR:
710636-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)