Merck
900456
Sigma-Aldrich
AlkylFluor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36BF5N2
CAS番号:
分子量:
494.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
mp
>300 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
[B-](F)(F)(F)F.Fc1[n+](cc[n]1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
アプリケーション
AlkylFluorは、PhenoFluorのベンチ安定塩アナログで、立体的に要求のきびしい基質を含むアルコールの高収率なデオキシフルオロ化のための試薬です。Ritter Labにより示されているように、水と空気に非感受性であるため、AlkylFluorにより、幅広い範囲の後期フッ素化産物に簡単にアクセスできます。
AlkylFluorと共に使用することが提案されている試薬としては、フッ化物源としてフッ化カリウム(449148)、溶媒として1,4-ジオキサン(296309)があります。
法的情報
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
900456-VAR:
900456-250MG:
900456-1G:
900456-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.