Merck
713643
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-アジド-L-プロリン (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
≥98.0%
別名:
(2S,4S)-N-Boc-4-アジドピロリジン-2-カルボン酸 (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H39N5O4
CAS番号:
分子量:
437.58
Beilstein:
5977215
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
98.0-102.0% (NT)
フォーム
lumps
光学活性
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N3C[C@H](C[C@H]3C(O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N.C10H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-10(2,3)18-9(17)14-5-6(12-13-11)4-7(14)8(15)16/h11-13H,1-10H2;6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t;6-,7-/m.0/s1
InChI Key
XYLCLQGQCINCLJ-BLOLRMMYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
713643-VAR:
713643-500MG:
713643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)