Merck
715700
Sigma-Aldrich
3-フロニトリル
97%
別名:
フラン-3-カルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3NO
CAS番号:
分子量:
93.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.471
mp
28-32 °C
密度
1.073 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChI Key
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715700-BULK:
715700-VAR:
715700-1G:4548173304649
715700-5G:4548173304656
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)