Merck
719811
Sigma-Aldrich
カーボンナノファイバー
greener alternative
pyrolitically stripped, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
別名:
PR-25-XT-PS, 円錐形炭素ナノファイバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
由来生物
platelets (conical)
品質水準
アッセイ
>98% carbon basis
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D× L
100 nm × 20-200 μm
表面積
54 m2/g
不純物
<14,000 ppm Iron content
平均直径
130 nm
ポアサイズ
0.12 cm3/g average pore volume
89.3 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
密度
1.9 g/mL at 25 °C
かさ密度
0.5‑3.5 lb/cu.ft
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。カーボンナノファイバーは、機械的強度、熱伝導、電気伝導などの優れた材料特性を有するため、理想的な材料です。詳細はこちらをクリックしてください。
気相成長カーボンナノファイバー(VGCF)は、ポリマー、セラミック、金属マトリックスに散逸特性を付与し、機械的特性を向上させることができます。独自の表面状態により、カーボンナノファイバーのテーラーメイドの表面機能化が可能です。
アプリケーション
熱分解的に除去されたカーボンナノファイバーの修飾表面上のモノクローナルCD3抗体の吸着が研究されました。
調製ノート
Floating Catalyst Vapor-Grown Methodにより生成
法的情報
Pyrograf® Products社の製品です。
Pyrograf is a registered trademark of Applied Sciences, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719811-BULK:
719811-25G:
719811-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Effect of carbon nanofibre structure on the binding of antibodies
Naguib NN, et al.
Nanotechnology, 16(4) (2005)
Tegan N Lavoie et al.
Environmental science & technology, 49(13), 7904-7913 (2015-07-08)
We report measurements of methane (CH4) emission rates observed at eight different high-emitting point sources in the Barnett Shale, Texas, using aircraft-based methods performed as part of the Barnett Coordinated Campaign. We quantified CH4 emission rates from four gas processing
Catharina Vendl et al.
The Journal of experimental biology, 218(Pt 21), 3425-3434 (2015-11-06)
Fundamental differences in methane (CH4) production between macropods (kangaroos) and ruminants have been suggested and linked to differences in the composition of the forestomach microbiome. Using six western grey kangaroos (Macropus fuliginosus) and four red kangaroos (Macropus rufus), we measured
Garvin A Heath et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(31), E3167-E3176 (2014-07-23)
Recent technological advances in the recovery of unconventional natural gas, particularly shale gas, have served to dramatically increase domestic production and reserve estimates for the United States and internationally. This trend has led to lowered prices and increased scrutiny on
Antoine P Pagé et al.
PloS one, 10(7), e0132062-e0132062 (2015-07-15)
The objectives of this study were to uncover Salix purpurea-microbe xenobiotic degradation systems that could be harnessed in rhizoremediation, and to identify microorganisms that are likely involved in these partnerships. To do so, we tested S. purpurea's ability to stimulate
資料
カーボンナノファイバー(Pyrograf)は、機械的特性に優れ、電気伝導性および熱伝導性が高いため、熱可塑性、熱硬化性プラスチックをはじめとするさまざまな材料の機能性強化が可能です。
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
すべて表示