アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.532
密度
1.171 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
InChI Key
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
719838-VAR:
719838-1G:
719838-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック