Merck
721441
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-ピペラジンメチル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
tert-ブチル 4-(4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンジル)ピペラジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H35BN2O4
分子量:
402.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
125-130 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H35BN2O4/c1-20(2,3)27-19(26)25-14-12-24(13-15-25)16-17-8-10-18(11-9-17)23-28-21(4,5)22(6,7)29-23/h8-11H,12-16H2,1-7H3
InChI Key
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
721441-VAR:
721441-1G:
721441-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)