About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2S
CAS番号:
分子量:
114.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.569
密度
1.204 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
InChI Key
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
721522-BULK:
721522-VAR:
721522-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック