Merck
722278
Sigma-Aldrich
3-ヨード-4-メトキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO2
CAS番号:
分子量:
262.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
107-112 °C
官能基
aldehyde
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
722278-BULK:
722278-VAR:
722278-1G:4548173999005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)