Merck
642401
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
243.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES記法
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
642401-5G:4548173217888
642401-25G:4548173217895
642401-BULK:
642401-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)