Merck
724882
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-7-ヒドロキシ-1-インダノン
97%
別名:
4-ブロモ-2,3-ジヒドロ-7-ヒドロキシ-1-インダノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrO2
CAS番号:
分子量:
227.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
InChI Key
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724882-VAR:
724882-BULK:
724882-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)