Merck
724971
Sigma-Aldrich
ジクロロアセチルクロライド-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl213CH13COCl
CAS番号:
分子量:
149.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
bp
107-108 °C (lit.)
密度
1.552 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl[13CH](Cl)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1,2+1
InChI Key
FBCCMZVIWNDFMO-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
724971-VAR:
724971-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)