Merck
729442
Sigma-Aldrich
3-シクロペンテンカルボン酸メチル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O2
CAS番号:
分子量:
126.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451
密度
1.031 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F
引火点(℃)
48.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
729442-VAR:
729442-1G:
729442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)