アッセイ
97%
形状
solid
mp
58-63 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChI Key
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729787-BULK:
729787-VAR:
729787-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)