Merck
732001
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
別名:
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3NHCH2CH2OH
分子量:
79.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
159 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
InChI Key
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
732001-VAR:
732001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)