Merck
735736
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(アミノメチル)ピペリジン
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
CAS番号:
分子量:
214.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
90%
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469
密度
0.995 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI Key
WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
735736-BULK:
735736-VAR:
735736-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)