Merck
741582
Sigma-Aldrich
N,N'-ジシククロヘキシル-13C12-ウレア
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
1,3-ジシクロヘキシル-13C12-ウレア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H11NHCONH13C6H11
分子量:
236.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
232-233 °C (lit.)
質量シフト
M+12
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)