Merck
746193
Sigma-Aldrich
マレイミド-PEG6-サクシニミジルエステル
別名:
25-(2,5-ジヒドロ-2,5-ジオキソ-1H-ピロール-1-イル)-23-オキソ-4,7,10,13,16,19-ヘキサオキサ-22-アザペンタコサン酸2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステル, マレイミド-PEG6-NHS エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H39N3O13
CAS番号:
分子量:
601.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
NHS ester
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
1S/C26H39N3O13/c30-21(5-8-28-22(31)1-2-23(28)32)27-7-10-37-12-14-39-16-18-41-20-19-40-17-15-38-13-11-36-9-6-26(35)42-29-24(33)3-4-25(29)34/h1-2H,3-20H2,(H,27,30)
InChI Key
AVCPTIUOZBWCKE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アミンまたはスルフヒドリル含有の化合物または生体分子を結合するためのエチレンオキシドスペーサーを有するヘテロ二官能性架橋剤。マレイミド官能基はスルフヒドリルと反応し、サクシンイミジルエステル基はアミンと反応します。スペーサーの長さは31.7オングストロームです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746193-50MG:
746193-250MG:
746193-VAR:
746193-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)