Merck
748579
Sigma-Aldrich
メチル 2-キノリンカルボキシラート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
80-85 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
InChI Key
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748579-1G:
748579-VAR:
748579-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)