Merck
749893
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5-(methyl-d3)
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5,methyl-d3, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5,methyl-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3SCD2CD2CD(15NH2)13COOH
分子量:
163.22
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+14
SMILES記法
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])S[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-QVISGHFZSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749893-BULK:
749893-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)