アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
328-333 °C
λmax
720 nm
軌道エネルギー
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.8 eV
OPVデバイス性能
ITO/MoO3/DP-SQ/C60/PTCBI/Ag
SMILES記法
Oc1cc(cc(O)c1[C]2[C+]([O-])[C]([C+]2[O-])c3c(O)cc(cc3O)N(c4ccccc4)c5ccccc5)N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H28N2O6/c43-31-21-29(41(25-13-5-1-6-14-25)26-15-7-2-8-16-26)22-32(44)35(31)37-39(47)38(40(37)48)36-33(45)23-30(24-34(36)46)42(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-24,43-46H
InChI Key
FXAALAVLRJSKEQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757233-1G:
757233-VAR:
757233-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
溶液プロセスにより作製される低分子太陽電池の最近の成果についてご紹介します。低分子ドナー化合物の独創的な分子設計により、電力変換効率は約8%に向上しています。
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
関連コンテンツ
有機太陽電池に応用可能な高効率光吸収材料としてのスクアライン色素についてご紹介します。