品質水準
mp
202-208 °C (decomposition)
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.ClH.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
RMRMUXKLTCTPCF-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
761281-VAR:
761281-500MG:4548173331737
761281-BULK:
761281-2G:4548173331720
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)