Merck
765155
Sigma-Aldrich
チタン酸リチウム
greener alternative
spinel, electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
別名:
LTO, チタン酸リチウムスピネル酸化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li4Ti5O12
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
詳細
Nominal Voltage: 1.5 V, Li/Li+
アッセイ
≥98%
フォーム
sheet
組成
loading, ≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
≥80% loading
サイズ
5 in. × 10 in.
厚さ
25-50 μm
粒径
1.5-3 μm (typical)
キャパシティ
150 mAh/g(minimum)
160 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
InChI Key
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チタン酸リチウム(LTO)は、リチウムイオン電池で使用できる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、充電-放電サイクルを持つ陰極と陽極と電解質から構成されます。これらの材料は、電気エネルギーを貯蔵するための環境にやさしい持続可能な電池を作ることを可能にします。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
チタン酸リチウム(LTO)スピネル電極シートはアノード材料として使用でき、室温で10−3 Scm−1のイオン導電率を示します。また、従来のグラファイト材料の代替としても使用できます。さらに、電気自動車(EV)用の高性能リチウムイオン電池の製造にも使用できます。
その他情報
結晶構造:八面体、立方体、Fd-3m
動作条件:
  • 推奨最大充電電圧:3.0 V 対 Li/Li+
  • 推奨最大充電電流:5C
  • 推奨カットオフ放電電圧:1.0 V 対 Li/Li+
  • 推奨最大放電電流:10C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
765155-BULK:
765155-VAR:
765155-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wu, H-C.; et al.
Journal of Power Sources, 197, 301-301 (2012)
Jansen, A. N.; et al.
Journal of Power Sources, 902, 81-82 (1999)
Ionic conductivity, lithium insertion and extraction of lanthanum lithium titanate
Chen CH and Amine K
Solid State Ionics, 144(1-2), 51-57 (2001)
Lithium titanate tailored by cathodically induced graphene for an ultrafast lithium ion battery
Yang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 24(27), 4349-4356 (2014)
Synthesis and characterization of atomic layer deposited titanium nitride thin films on lithium titanate spinel powder as a lithium-ion battery anode
Snyder MQ, et al.
Journal of Power Sources, 165(1), 379-385 (2007)
資料
コンバージョン型リチウム-金属フッ化物(Li-MF)電池による軽量、高容量で高エネルギー密度デバイスの実現に向けた取り組みをご紹介します。
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
すべて表示