グレード
battery grade
詳細
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
組成
loading, ≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
≥80% loading
サイズ
5 in. × 10 in.
厚さ
25-50 μm
粒径
4-7 μm (typical)
キャパシティ
115 mAh/g(minimum)
125 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-][Mn]=O.[O-][Ni]=O.O=[Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/2Li.3Mn.Ni.8O/q2*+1;;;;;;;;;;;2*-1
InChI Key
NTWFBJKNXFUJHM-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
The LMNO casted electrode sheets can be cut into appropriate size and is ready to be used in lithium ion batteries.
その他情報
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 5.0 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 5 C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 3.5 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 5 C
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンバージョン型リチウム-金属フッ化物(Li-MF)電池による軽量、高容量で高エネルギー密度デバイスの実現に向けた取り組みをご紹介します。
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.