Merck
765783
Sigma-Aldrich
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
97% (GC)
別名:
3-Methylene-1-cyanocyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461
密度
0.912 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
InChI Key
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.9 °F
引火点(℃)
58.3 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
765783-5G:4548173331829
765783-VAR:
765783-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)