Merck
M45008
Sigma-Aldrich
メチレンシクロブタン
96%
別名:
exo-Methylenecyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H6(=CH2)
CAS番号:
分子量:
68.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6.57 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
密度
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
InChI Key
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M45008-VAR:
M45008-100G:
M45008-1G:
M45008-5G:
M45008-250MG:
M45008-10G:
M45008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guang Huan Shen et al.
Current medicinal chemistry, 27(35), 5918-5948 (2019-06-30)
The syntheses of acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analogs linked with cyclic systems are described in the present review. The purpose of the review is to report the methodology of ANP analogs and to give an idea on the synthesis of