Merck
768286
Sigma-Aldrich
Diisononyl phthalate-d4
98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers
別名:
Deuterated diisononyl phthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H38O4
CAS番号:
分子量:
422.63
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+4
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768286-VAR:
768286-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)