Merck
768642
Sigma-Aldrich
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート)
1.0 wt. % in H2O, high-conductivity grade
別名:
Orgacon HIL-1005, PEDOT:PSS, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
high-conductivity grade
フォーム
liquid
濃度
1.0 wt. % in H2O
抵抗
50-120 Ω/sq
屈折率
n20/D 1.341
pH
1.8-2.2
粘度
7-12 mPa.s(22 °C) (typical)
密度
1.002 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸)(PEDOT:PSS)は、3,4-エチレンジオキシチオフェンをポリ(スチレンスルホン酸)(PSS)溶液中で電解重合して形成される導電性ポリマーです。PEDOTは陽イオンでドープされ、PSSは陰イオンでドープされます。次のような特性を有することから、有機エレクトロニクスにおいて実用的なポリマーです。
  • バンドギャップが低い。
  • 光学特性が良好。
  • 導電率が高い。
  • 酸化還元電位が低い。
  • 加工しやすい。
  • フィルム形成能を調節できる。
ポリ(スチレンスルホン酸)アニオンをドープしたポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT / PSS)などの導電性ポリマーは、様々なオプトエレクトロニクス機器で広く使用されています。 PEDOT:PSSは、ポリアニオンをドープしたカチオン性ポリチオペン誘導体の配合物です。このようなポリマーは、その高い導電性と優れた耐酸化性により、電磁シールドとノイズ抑制に適しています。したがって、ポリマーフィルムは、可視光スペクトル全体、さらにはIR付近及びUV付近にも高い透明度を持ちながら、900〜2,000 nmではほぼ100%吸収することが示されています。 400-800 nmで吸収極大はありません。ポリマーに対する小さな電場と磁場の影響が調査されています。
アプリケーション
PEDOT:PSSは、電荷移動度が高い高伝導率材料として使用できます。光検出器、有機太陽光発電(OPV)、色素増感太陽電池(DSSC)、有機発行ダイオード(OLED)、スーパーキャパシターや他のバイオメディカルセンサーなど、広範囲のエネルギーベースの用途に使用できます。
高導電性グレードのPEDOT:PSSポリマー分散液をベースにした導電性インクです。 OPVアプリケーションでのスロットダイ塗布とスピン塗布を使用した透明導電性薄膜の蒸着とパターニングに適しています。
Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.
アナリシスノート
VLT(excl. substr.):80~85%
仕事関数:5.2~5.4 eV
コーティング厚さ:40μmウェット
乾燥温度:130°C、6分
法的情報
Product of Agfa-Gevaert N.V.
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768642-VAR:
768642-25G:4548173924809
768642-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Impact of unintentional oxygen doping on organic photodetectors
Euvrard J, et al.
Organic Electronics, 54(19), 64-71 (2018)
M. Hanyak, et al.
Journal of Applied Physics, 109, 074905-074905 (2011)
Keita Yasumoro et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
Polyethylene dioxythiophene and polyethylene sulfonic acid (PEDOT/PSS) composite is gathering attention as an organic transparent conductive film material. However, it requires a core-shell structure in which conductive PEDOT is covered with insulating PSS. Providing film formability and a carrier to
Roll-to-Roll Slot-Die Coated Organic Photovoltaic (OPV) Modules with High Geometrical Fill Factors
Galagan Y, et al.
Energy Technology, 3(8), 834-842 (2015)
Functionalized graphene/poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): polystyrenesulfonate as counter electrode catalyst for dye-sensitized solar cells
Yue G, et al.
Energy, 54(8), 315-321 (2013)
資料
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
シグマアルドリッチで販売しているAgfa社の高導電性PEDOT:PSS分散液(Orgacon)をご紹介します。
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
すべて表示