Merck
769533
Sigma-Aldrich
酸化クロム(III)
ultra dry
別名:
クロミア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr2O3
CAS番号:
分子量:
151.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
品質
ultra dry
微量陽イオン
Al: ≤50 ppm
Ba: ≤30 ppm
Cu: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Mg: ≤50 ppm
Na: ≤500 ppm
Pb: ≤20 ppm
SMILES記法
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
InChI Key
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
選択的酸化に用いることができる新規三元酸化物、CrVMoO7を生成する固体反応に用いられます。。
Chromium oxide finds application as green pigment material. It is also used as electrode material in lithium ion batteries and as precursor for synthesis of functional ceramics and oxides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769533-25G:
769533-BULK:
769533-VAR:
769533-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Investigation of Cr2O3 as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by Electrochemical Impedance Spectroscopy
Zhao, X., et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162(7), A1156-A1162 (2015)
Effects on dielectric and magnetic properties of Cr-doped Bi0.9Ba0.1Fe1-xCrxO3 ceramic
Li, Q., et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(11), 8887-8891 (2015)
Preparation and color performance control of Cr2O3 green pigment through thermal decomposition of chromium hydroxide precursor
Zhang, HL., et al.
Materials Letters, 117, 244-247 (2014)
Magnetic and microstructural properties of LiCrO2.Cr2O3 system by doping of the boron ions
Demirel, S., et al.
J. Mater. Sci., 26(11), 9178-9184 (2015)