Merck
776165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
別名:
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4BrF3O
CAS番号:
分子量:
192.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.367
密度
1.674 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
InChI Key
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
776165-250MG:
776165-BULK:
776165-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)