Merck
776157
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5F3O2
CAS番号:
分子量:
130.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.323
密度
1.334 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
InChI Key
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.9 °F
引火点(℃)
44.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
776157-VAR:
776157-BULK:
776157-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)