Merck
777439
Sigma-Aldrich
mono-Methyl-13C,d3 fumarate
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4D3H3O4
分子量:
134.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
OC(/C=C/C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1+1D3
InChI Key
NKHAVTQWNUWKEO-MDSLSSOTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777439-VAR:
777439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)