777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
別名:
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
アッセイ
95% anhydrous basis
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448
密度
0.957 g/mL at 25 °C
官能基
amine
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
164.8 °F - closed cup
引火点(℃)
73.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
777625-BULK:
777625-1G:
777625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック