Merck
778222
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys-OH
98%
別名:
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine, Nα-Boc-D-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O4
CAS番号:
分子量:
246.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
205-210 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI Key
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
778222-1G:
778222-BULK:
778222-5G:
778222-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)